27029-U
Vials, screw top, silane-treated
volume 2 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, thread for 8-425
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliTechnický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
clear glass vial
description
Silanized
feature
closure type screw top vial
deactivation silanized
packaging
pkg of × 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
volume
2 mL
fitting
thread for 8-425
General description
Cap not included.
Features and Benefits
- Proprietary silane treatment shields active silanol groups on untreated glass surfaces.
- Improved recovery of submicrogram polar compounds.
- Save time and money.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vials, screw top, silane-treated
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)