L1518
L-15 Medium (Leibovitz)
With L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyma:
Leibovitz L15
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliTechnický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Level
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
phenol red: 0.011 g/L
L-glutamine: 0.3 g/L
sodium pyruvate: 0.55 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Související kategorie
General description
L-15 Medium (Leibovitz) has been originally formulated for use in carbon dioxide-free systems requiring sodium bicarbonate supplements. L-15 supports established cell lines as well as primary explants of embryonic and adult human tissue.
Application
L-15 Medium (Leibovitz) has been used to culture WM35 cell lines and the gill cell line, RTgill-W1.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?