L1277
Lectin from Lens culinaris (lentil)
Isoelectric focusing marker, pI (1) 8.2, (2) 8.6, (3) 8.8
Synonyma:
Lens culinaris agglutinin, LcH
About This Item
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliTechnický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliBiochem/physiol Actions
LcH is not blood group specific. It has an affinity for terminal α-D-mannosyl and α-D-glucosyl residues. LcH is comprised of two isomers, LcH-A (mol. wt. 49,000) and LcH-B (mol. wt. 49,000). LcH-A is mitogenic. Conjugates are prepared from purified lectin.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lectin from Lens culinaris (lentil)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?