L0511
Lectin from Lens culinaris (lentil)
Sepharose™ conjugate, saline suspension
Synonyma:
Lens culinaris agglutinin, LcH
About This Item
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliTechnický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliconjugate
Sepharose™ conjugate
Quality Level
form
saline suspension
extent of labeling
~2 mg per mL
matrix
Sepharose 4B
capacity
15 mg/mL binding capacity (porcine thyroglobulin)
storage temp.
2-8°C
Související kategorie
Biochem/physiol Actions
LcH is not blood group specific. It has an affinity for terminal α-D-mannosyl and α-D-glucosyl residues. LcH is comprised of two isomers, LcH-A (mol. wt. 49,000) and LcH-B (mol. wt. 49,000). LcH-A is mitogenic. Conjugates are prepared from purified lectin.
Physical form
Suspension in 20% ethanol containing 0.9% NaCl, 1 mM CaCl2, and 1 mM MnCl2
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
104.0 °F - closed cup
flash_point_c
40 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?