Merck
D5773
Sigma-Aldrich
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline
Without calcium chloride, powder, suitable for cell culture
Synonyma:
DPBS
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.75
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
2-8°C
Application
Use this formulation of DPBS when tissue or cell dissociation or release is the objective. Also, suitable for studies that involve calcium metabolism.
Quantity
Formulated to contain 9.6 grams of powder per liter of medium.
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)