A1420
Ames′ Medium
With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
About This Item
UNSPSC Code:
41161501
NACRES:
NA.75
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliTechnický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Level
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
glucose: 1.081 g/L (Dextro)
NaHCO3: no
L-glutamine: 0.073 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Ames′ Medium has been formulated to support retinal tissue in relatively short-term culture. It is suitable for maintaining central nervous system tissue in vitro.
Application
Ames′ Medium has been used to maintain rat/mice/macaque monkey eye for the isolation of retina.
Quantity
Formulated to contain 8.8 grams of powder per liter of medium.
Reconstitution
Supplement with 1.9 g/L sodium bicarbonate.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?