Merck
R4268
Sigma-Aldrich
RNA Sample Loading Buffer
for NA electrophoresis, with ethidium bromide (50 μg/mL)
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12161703
NACRES:
NA.25
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Molecular Biology
Quality Level
form
liquid
concentration
1.25 ×
technique(s)
electrophoresis: suitable
foreign activity
RNase, none detected
storage temp.
−20°C
−20°C
General description
RNA loading buffer is used as a tracking dye during RNA electrophoresis. The RNA loading dye has a slight negative charge and will migrate the same direction as RNA, allowing the user to monitor the progress of molecules moving through the gel. The rate of migration varies with gel composition. Dilute 1:3 to 1:6 with sample, heat to 65C for ten minutes and chill on ice before loading.
Application
RNA sample loading buffer is especially formulated for electrophoresis of RNA on formaldehyde-agarose gels with or without ethidium bromide. Ethidium bromide is not recommended for gel staining prior to Northern blot detection because the presence of ethidium bromide in agarose gels or the loading buffer can cause poor transfer efficiency.
Suitable for use with formaldehyde-agarose gels used in Northern blotting procedures.
RNA Sample Loading Buffer has been used as a sample loading buffer in northern blot.
Components
Deionized formamide 62.5% (v/v), formaldehyde 1.14 M, bromphenol blue 200 μg/mL, xylene cyanole 200 μg/mL, MOPS-EDTA-sodium acetate at 1.25× working concentration.
Quantity
Recommended usage: Add 1 volume sample to 2-5 volumes of sample loading buffer and mix well. The sample should be heated to 65 °C for 10 minutes, and then chilled on ice immediately before loading on the gel.
Preparation Note
Deionized formamide 62.5% (v/v), formaldehyde 1.14 M, bromphenol blue 200 μg/mL, xylene cyanole 200 μg/mL, MOPS-EDTA-sodium acetate at 1.25× working concentration.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under RNA Sample Loading Buffer
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Blood
Skladovací třída
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)