Merck
C7025
Sigma-Aldrich
Carbonic Anhydrase from bovine erythrocytes
BioReagent, suitable for GFC marker
Synonyma:
Carbonate Dehydratase, Carbonate Hydrolyase
About This Item
CAS Number:
Číslo EC:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.25
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioReagent
Quality Level
form
powder
mol wt
~29,000
packaging
vial of 15 mg
suitability
suitable for GFC marker
storage temp.
−20°C
Application
Carbonic Anhydrase from bovine erythrocytes is a bioreagent used in gel filtration chromatography, protein chromatography and plasma and blood proteins. Carbonic anhydrase has been used to study compounds widely known to have anticancer properties against human cancers and that act as diuretic, antibacterial, antifungal, antitubercular and leishmanicidal agents.
Gel filtration molecular weight marker
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)