59321C
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline
liquid, sterile-filtered, DPBS Modified, without calcium, without magnesium, suitable for cell culture
Synonyma:
DPBS
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliTechnický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Level
description
for research or for further manufacturing use
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
Související kategorie
Application
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline has been used to resuspend phosphatidic acid (PA) or phosphoserine (PS). It has also been used for cell loading with Ca2+ indicator fura-2 AM.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?