Merck
59300C
SAFC
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline
liquid, sterile-filtered, with calcium, with magnesium, suitable for cell culture
Synonyma:
DPBS
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
for research or for further manufacturing use
Quality Level
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Application
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline (DPBS) is intended for use in the maintenance of mammalian cells where a chemically defined balanced salt solution provides an environment that will maintain the structural and physiological integrity of cells in vitro.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)