55037C
Hanks′ Balanced Salt solution
HBSS Modified, with calcium, with magnesium, without phenol red, liquid, suitable for cell culture
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliTechnický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Level
description
for research or for further manufacturing use
sterility
sterile
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
components
NaHCO3: 350 mg/L
phenol red: no
shipped in
ambient
Application
Hanks′ Balanced Salt Solution (HBSS) is designed for use with cells maintained in non-CO2 atmospheric conditions.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?