Merck
55021C
SAFC
Hanks′ Balanced Salt solution
HBSS Modified, with phenol red, without calcium, without magnesium, liquid
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
description
for research or for further manufacturing use
sterility
sterile
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
components
NaHCO3: 350 mg/L
phenol red: 10.62 mg/L
Hanks’ salts (2% CO2): yes
shipped in
ambient
General description
The essential function of Hanks′ Balanced Salt solution is to maintain pH as well as osmotic balance. It also provides water and essential inorganic ions to cells.
Application
Hanks′ Balanced Salt Solution (HBSS) is designed for use with cells maintained in non-CO2 atmospheric conditions. For cell dissociation procedures, use HBSS Modified, which is formulated without calcium and magnesium salts.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)