SFRVN
Sf-RVN™ Insect Cell Line
Synonyma:
Sf9 rhabdovirus-negative (Sf-RVN™) Insect Cell Line
About This Item
description
Sf9 rhabdovirus-negative (Sf-RVN™) Insect Cell Line
solubility
DMSO: 10%
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
−196°C
General description
Cell Line Origin
Sf-RVN™ is an insect cell line originally derived from ovarian tissue of Spodoptera frugiperda (Sf) pupae. The parental line, IPLB-SF-21 (renamed IPLB-SF-21 AE after adaptation into TC-100 medium), was established by J. Vaughn at the Insect Pathology Beltsville in Maryland, USA in the late 1960s. A subclone, designated Sf9, was established in 1983 by G. Smith and C. Cherry. Sf-RVN™ was isolated from Sf9 by GlycoBac, LLC.
Physical form
Other Notes
Legal Information
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)