Merck
61768
Supelco
Lectin, immobilized on Agarose CL-4B from Triticum vulgaris
suitable for affinity chromatography
Synonyma:
Wheat germ agglutinin, immobilized on agarose CL-4B
About This Item
UNSPSC Code:
12190000
NACRES:
NA.21
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
technique(s)
affinity chromatography: suitable
Quality Level
capacity
0.1-1.5 mg, packed gel capacity (ovomucoid/ml)
storage temp.
2-8°C
Physical form
50% aqueous suspension in 1 M NaCl
Other Notes
Protein isolation from bordetella pertussis that facilitates entry of calmodulin-sensitive adenylate cyclase into animal cells
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)