Merck
71110-M
Millipore
rLysozyme Solution
Stabilized recombinant lysozyme
Synonyma:
recombinant lysozyme
About This Item
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
recombinant
expressed in E. coli
Quality Level
form
solution
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
storage temp.
−20°C
General description
rLysozyme Solution contains a highlypurified and stabilized recombinant lysozymethat can be used for lysis of Gram-negativebacteria, such as E. coli. The enzyme catalyzes the hydrolysis of N-acetylmuramide linkages in bacterial cell walls. The specific activity of rLysozyme (1700 KU/mg) for E. coli lysis is 250 times greater than that of chicken egg white lysozyme. rLysozyme is optimally active at physiological pH. Very small amounts of rLysozyme (3–5 KU/g cell paste) enhance the efficiency of protein extraction withBugBuster, BugBuster HT, and PopCultureReagents. In the absence of protein extractionreagents, direct lysis of E. coli can be achieved by treatment of 1.0 gram cell paste with 45–60 KU rLysozyme. The product is supplied as a ready-to-use solution at a concentration range of 27–33 KU/µl in 50% glycerol containing 50 mM Tris-HCl, 0.1 M NaCl, 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.1% TRITON X-100, pH 7.5. rLysozyme Solution is stable at –20°C.
Warning
Toxicity: Standard Handling (A)
Unit Definition
One unit of rLysozyme is defined as the amount of enzyme necessary to cause a decrease of 0.025 A₄₅₀ unit per min at 25°C in a 1-ml suspension (1 mg/ml) of Tuner(DE3) cells in 0.5 x BugBuster diluted with 50 mM Tris-HCl, pH 7.5.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)