Merck
693520
Sigma-Aldrich
Water
Sterile-filtered water treated with diethyl pyrocarbonate (DEPC), molecular biology grade
Synonyma:
Water
About This Item
Lineární vzorec:
H2O
CAS Number:
Molekulová hmotnost:
18.02
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
MDL number:
UNSPSC Code:
12191602
EC Index Number:
2317912
NACRES:
NA.21
Bp:
100 °C (lit.)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Product Name
Water, DEPC-Treated, Molecular Biology Grade, Sterile-filtered water treated with diethyl pyrocarbonate (DEPC).
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
dilution
(for analytical testing)
color
clear
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
foreign activity
DNase, RNase, proteases, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
General description
Sterile-filtered water treated with diethyl pyrocarbonate (DEPC).
Warning
Toxicity: Standard Handling (A)
Physical form
Sterile, DEPC-treated H₂O.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available