Merck
173017
Supelco
Prove 300 Spectrophotometer
suitable for UV/Vis spectroscopy, Spectroquant®
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
SE.11
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Product Name
Prove 300, suitable for UV/Vis spectroscopy, Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
compatibility
for use with Spectroquant® Prove 300
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Spectroquant® Prove 300: a robust UV/VIS spectrophotometer for sensitive measurements, such as the analysis of drinking water and beverages.
UV/VIS spectrophotometer 4 nm spectral bandwidth Spectroquant®
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany