Merck
1.17989
Supelco
Test vessels
graduations, 5 mL, graduations, 10 mL, for use with MQUANT® Tests
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
feature
graduations 10 mL
graduations 5 mL
compatibility
for use with MQUANT® Tests
detection method
colorimetric
titrimetric
storage temp.
15-25°C
General description
We offer you useful accessories and consumables you can purchase independent from a complete test kit. These test vessels are suitable for various MQuant® tests (also formally MColortest®). They are equipped with convenient graduations for 5 mL and 10 mL samples.
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
10-13 - German Storage Class 10 to 13