Merck
1.17246
Supelco
Reflectometer RQflex® 20
pkg of 1 unit, Reflectoquant®
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NB.35
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
Reflectoquant®
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
detection method
reflectometric
General description
Read out Reflectoquant® test strips with the portable RQFlex® 20 reflectometer. The successor of the RQFlex® 10 features a redesigned intuitive user interface paired with high accuracy. It allows for fast and easy measurement of a broad range of chemical parameters in the food, water, and environmental applications.
Packaging
Fibre case
Legal Information
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
10-13 - German Storage Class 10 to 13