Merck
Z164313
Supelco
Black plastic caps
Solid top, PTFE-faced rubber liner, thread for 20-400, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
PTFE-faced rubber liner
black phenolic cap
feature
closure type black phenolic solid top cap
packaging
pkg of 100 ea
fitting
thread for 20-400
General description
These autoclavable caps are designed to ensure the ultimate in product safety.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Black plastic caps
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)