Z106429
Black plastic caps
Solid top, PTFE-faced rubber liner, thread for 13-425, pkg of 200 ea
Synonyma:
Protective Plastic Caps
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliTechnický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
PTFE-faced rubber liner
black phenolic cap
feature
closure type black phenolic solid top cap
packaging
pkg of 200 ea
fitting
thread for 13-425
General description
It is autoclavable, easy sterilization, is used as a closure type for the containers used to contain substances in order to prevent contamination.
These autoclavable caps are designed to ensure the ultimate in product safety.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Black plastic caps
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)