Merck
Z106402
Supelco
Black plastic caps
Solid top, white rubber liner, thread for 13-425, pkg of 200 ea
Synonyma:
Black Polymer Caps
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
black phenolic cap
white rubber liner
feature
closure type black phenolic solid top cap
packaging
pkg of 200 ea
fitting
thread for 13-425
General description
It is autoclavable, easy sterilization, is used as a closure type for the containers used to contain substances in order to prevent contamination.
These autoclavable caps are designed to ensure the ultimate in product safety.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Black plastic caps
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)