219991
4-Imidazoleacetic acid hydrochloride
98%
Synonyma:
(4-Imidazolyl)acetic acid hydrochloride, I4AA
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H6N2O2 · HCl
CAS Number:
Molekulová hmotnost:
162.57
Beilstein/REAXYS Number:
3701591
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliTechnický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Level
assay
98%
form
solid
mp
218-222 °C (lit.)
solubility
water: soluble 100 mg/mL, clear, faintly yellow
functional group
carboxylic acid
SMILES string
Cl.OC(=O)Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H6N2O2.ClH/c8-5(9)1-4-2-6-3-7-4;/h2-3H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);1H
InChI key
MWHLCFYPFGFBQO-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Imidazoleacetic acid hydrochloride was used in the synthesis of:
- imidazolyl-polyethylenimine modified nanoparticles
- pyridyl and imidazoyl functionalized carboproteins, potential metal ion chelators
Biochem/physiol Actions
Competitive antagonist at GABAC receptors.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Imidazoleacetic acid hydrochloride
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?