1A04500
USP
L-Glucono-delta-lactone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
L-Glucono-delta-lactone, ((3S,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-one)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
Agence
USP
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
142-144 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
OC[C@@H]1OC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Clé InChI
PHOQVHQSTUBQQK-KLVWXMOXSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable