1A04140
USP
4-Nitroso-1-(4-fluorobenzoyl)piperazine Solution
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
((4-fluorophenyl)(4-nitrosopiperazin-1-yl)methanone)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
Agence
USP
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
-10 to -25°C
Description générale
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C