1A04060
USP
N-NITROSOPYRROLIDINE (NPYR) SOLUTION
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-Nitrosopyrrolidine (npyr) solution, (1 ml (1 mg/ml) (1-Nitrosopyrrolidine))
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
Agence
USP
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
N1(CCCC1)N=O
Clé InChI
WNYADZVDBIBLJJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2