1A02600
USP
Sitagliptin Phenylcrotonyl Analog
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Sitagliptin Phenylcrotonyl Analog, ((E)-1-{3-(Trifluoromethyl)-5,6-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl}-4-(2,4,5-trifluorophenyl)but-2-en-1-one)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
Agence
USP
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
-10 to -25°C
Description générale
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable