1A01810
USP
N-Benzylacetamide (N-Acetylbenzylamine)
Synonyme(s) :
N-Benzylacetamide (N-Acetylbenzylamine)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
Agence
USP
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
N(Cc1ccccc1)C(=O)C
Clé InChI
UZJLYRRDVFWSGA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable