1A00630
USP
PEMETREXED ACID N-HYDROXYSUCCINIMIDE ESTER
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Pemetrexed Acid N-Hydroxysuccinimide Ester, (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-(2-(2-amino-4-oxo-4,7-dihydro-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl)benzoate)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
Agence
USP
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
-10 to -25°C
Description générale
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Muta. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Blood,Immune system,Testes
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable