1A00510
USP
Budesonide Acetaldehyde Acetal
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Budesonide Acetaldehyde Acetal, (25 mg) (16alpha,17-[(1RS)-ethylidenebis(oxy)]-11beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
Agence
USP
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Adrenal gland
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable