1A00170
USP
Rosuvastatin Isoamyl Ester
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Rosuvastatin Isoamyl Ester, ((3S,5R,6E)-7-[4-(4-flurophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[N-methyl(methylsulphonyl)amino]-5-pyrimidinyI]-3,5-dihydroxy-6-heptanoic acid, methyl butyl ester)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
Agence
USP
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
-10 to -25°C