1606208
USP
Roxarsone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-3-nitrobenzenearsonic acid, 2-Nitrophenol-4-arsonic acid
About This Item
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
≥300 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
Oc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[As](O)(O)=O
InChI
1S/C6H6AsNO6/c9-6-2-1-4(7(10,11)12)3-5(6)8(13)14/h1-3,9H,(H2,10,11,12)
Clé InChI
XMVJITFPVVRMHC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable