1546944
USP
Polyglyceryl 3 diisostearate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Polyglycerol diisostearate, 1,2,3-Propanetriol, homopolymer, diisooctadecanoate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
polyglyceryl
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable