1477943
USP
Octisalate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Ethylhexyl salicylate, Octisalate, Octyl salicylate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
octisalate
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.502 (lit.)
pb
189-190 °C/21 mmHg (lit.)
Densité
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C15H22O3/c1-3-5-8-12(4-2)11-18-15(17)13-9-6-7-10-14(13)16/h6-7,9-10,12,16H,3-5,8,11H2,1-2H3
Clé InChI
FMRHJJZUHUTGKE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
323.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
162 °C - closed cup