1438318
USP
5-O-Methyvisammioside
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(S)-2-(4-Methoxy-7-methyl-5-oxo-2,3-dihydro-5H-furo[3,2-g]chromen-2-yl)propan-2-yl beta-D-glucopyranoside
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
USP
Conditionnement
pkg of 25 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable