1369431
USP
Lomustine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-(2-Chloroethyl)-3-cyclohexylurea, N-(2-Chloroethyl)-N′-cyclohexylurea
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
lomustine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClCCNC(=O)NC1CCCCC1
InChI
1S/C9H17ClN2O/c10-6-7-11-9(13)12-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-7H2,(H2,11,12,13)
Clé InChI
BIOZXMXBLXQEBQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable