1329505
USP
Propantheline Bromide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
9-Hydroxypropantheline bromide
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
propantheline
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
Chaîne SMILES
[Br-].[N+](C(C)C)(C(C)C)(CCOC(=O)C1(c2c(cccc2)Oc3c1cccc3)O)C
InChI
1S/C23H30NO4.BrH/c1-16(2)24(5,17(3)4)14-15-27-22(25)23(26)18-10-6-8-12-20(18)28-21-13-9-7-11-19(21)23;/h6-13,16-17,26H,14-15H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
RDMADSXCPWAZRH-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Propantheline Bromide
- Propantheline Bromide Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable