1187229
USP
3,4-Dichloroaniline
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3,4-Dichloroaniline
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
USP
Fabricant/nom de marque
USP
pb
272 °C (lit.)
Pf
69-71 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2
Clé InChI
SDYWXFYBZPNOFX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
275.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
135.00 °C - closed cup