1154650
USP
Allyl cyclohexane valerate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Allyl cyclohexanevalerate, 2-Propenyl 5-cyclohexanepentanoate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
allyl cyclohexane valerate
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O(CC=C)C(=O)CCCCC1CCCCC1
InChI
1S/C14H24O2/c1-2-12-16-14(15)11-7-6-10-13-8-4-3-5-9-13/h2,13H,1,3-12H2
Clé InChI
NDXGAVFJHHVIQN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable