1138507
USP
Clocortolone pivalate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
9-Chloro-6α-fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-pivalate, Clocortolone 21-pivalate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
clocortolone
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
F[C@H]1CC2[C@@](C4(C1=CC(=O)C=C4)C)(C(CC3(C2C[C@H](C3C(=O)COC(=O)C(C)(C)C)C)C)O)Cl
InChI
1S/C27H36ClFO5/c1-14-9-16-17-11-19(29)18-10-15(30)7-8-26(18,6)27(17,28)21(32)12-25(16,5)22(14)20(31)13-34-23(33)24(2,3)4/h7-8,10,14,16-17,19,21-22,32H,9,11-13H2,1-6H3/t14-,16?,17?,19+,21?,22?,25?,26?,27+/m1/s1
Clé InChI
SXYZQZLHAIHKKY-OROMMWLNSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also, for use with USP monograph such as Clocortolone Pivalate Cream
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable