1138369
USP
CLOBAZAM RELATED COMPOUND G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
certified by the USP
Famille d'API
clobazam
Fabricant/nom de marque
USP 1138369
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable