1096848
USP
Powdered Cat′s Claw Extract
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Uncaria tormentosa extract
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cat's claw extract
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable