1086378
USP
Calcium benzoate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Monocalcium benzoate trihydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
calcium benzoate
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[Ca+2].[O-]C(=O)c2ccccc2.[O-]C(=O)c1ccccc1.O.O.O
InChI
1S/2C7H6O2.Ca.3H2O/c2*8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;;;;/h2*1-5H,(H,8,9);;3*1H2/q;;+2;;;/p-2
Clé InChI
HZQXCUSDXIKLGS-UHFFFAOYSA-L
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable