Z777306
Sepax GP-C8 (5 µm) HPLC Columns
pore size 120 Å, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Sepax GP-C8 HPLC Column, 5 μm, pore size 120 Å, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel hardware
Agence
suitable for USP L7
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Sepax 107085-4625
Ampleur du marquage
11% Carbon loading
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Superficie
300 m2/g
Matrice
spherical silica particle platform
Groupe de la matrice active
C8 (octyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
2-8
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
- Highly controlled chemistry of monolayer formation and end-capping
- Extremely high column-to-column reproducibility
- High selectivity and efficiency for separations
- Full coverage bonded silica packing to achieve the exceptionally high stability
- Suitable for separations of acidic, neutral and basic organic compounds, such as pharmaceuticals, peptides, and organic acids
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable