Y0002250
Nickel solution
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
nickel
Fabricant/nom de marque
EDQM
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1