SAYB06
Saybolt Colour Reference Standard
ASTM D 6045, D 156 (ASTM colour 12)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
according to ASTM® D 156
according to ASTM® D 6045
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Application(s)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Format
mixture
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Traceable to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation
- Colour values in ASTM D 6045 and D 156 scales of measurement
- 500-mL pack size available with safety data sheet
- 18-months shelf life
- Tamper-evident security packaging
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
168.8 °F
Point d'éclair (°C)
76 °C