PHR9351
N-Nitroso Methylphenidate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
Methyl 2-(1-nitrosopiperidin-2-yl)-2-phenylacetate, Methyl-1-nitroso-α-phenyl-2-piperidineacetate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Agence
Not traceable to any primary pharmacopeia standard
Famille d'API
methylphenidate
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Technique(s)
HPLC: suitable
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable