Principaux documents
PHL89486
Peimine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(3β,5α,6α)-Cevane-3,6,20-triol, Dihydroisoimperialine, Verticine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H45NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
431.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@](O)(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4([H])[C@]5([H])C[C@H](O)[C@@]6([H])C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@@]5([H])C[C@@]4([H])[C@]3([H])CN2C1
InChI
1S/C27H45NO3/c1-15-4-7-25-27(3,31)21-6-5-17-18(20(21)14-28(25)13-15)11-22-19(17)12-24(30)23-10-16(29)8-9-26(22,23)2/h15-25,29-31H,4-14H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18+,19-,20-,21-,22-,23+,24-,25-,26+,27-/m0/s1
Clé InChI
IUKLSMSEHKDIIP-BZMYINFQSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable