Principaux documents
PHL86250
2E,4E-Hexadienoic acid N-isobutylamide
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
N-Isobutyl 2E,4E-hexadienamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H17NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C/C=C/C=C/C(NCC(C)C)=O
InChI
1S/C10H17NO/c1-4-5-6-7-10(12)11-8-9(2)3/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H,11,12)
Clé InChI
DHXYPSWRPDLKGG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable