Principaux documents
PHL85777
Swertianolin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Bellidifolin 8-glucoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H20O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
436.37
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c3c([o]c4c([c]3=O)c(cc(c4)OC)O)c(cc2)O
InChI
1S/C20H20O11/c1-28-7-4-9(23)13-11(5-7)29-19-8(22)2-3-10(14(19)16(13)25)30-20-18(27)17(26)15(24)12(6-21)31-20/h2-5,12,15,17-18,20-24,26-27H,6H2,1H3/t12-,15-,17+,18-,20-/m1/s1
Clé InChI
XMVBNLMKPMPWAX-DIKOWXHZSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable